Tisk…
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO451420010EA 3760 CZK
ACRO451420010
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226536
CAS číslo: 1186194-75-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %