Tisk…
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO451480050EA 7650 CZK
ACRO451480050
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₅H₅Cl₂NO₂S
Bod tání: 144…145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04035552
CAS číslo: 42899-76-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 % as diethylsulfonamide
Elemental Analysis 26.37 to 29.74 % (C)
Elemental Analysis 2.21 to 2.50 % (H)
Elemental Analysis 6.15 to 6.94 % (N)