Tisk…
Toluen, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO451970050EA 3440 CZK
ACRO451970050
Toluen, technická kvalita
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
UN: 1294
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4900 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
Density 0.865 to 0.872 kg/l