Methyl arachidate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO452820050EA
6700
CZK
ACRO452820050
ACRO452820250
ACRO452820010
Methyl arachidate 99%
Methyl arachidate
Vzorec:
C₂₁H₄₂O₂ MW: 326,56 g/mol Bod varu: 215…216 °C (10 mmHg) Bod tání: 45…48 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009014 CAS číslo: 1120-28-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 48 °C |
GC | ≥98.5 % |
Free acid | ≤1 % |