[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride Pd 15,8 --> 16,8 %
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
452942500.EA
3790
CZK
452942500.
452940010.
452940050.
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride Pd 15,8 --> 16,8 %
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
Vzorec:
C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd MW: 651,75 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08064219 CAS číslo: 95408-45-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to dark brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 10.1 to 11.6 % (Cl) |
Palladium (Pd) | 15.8 to 16.8 % |