Tisk…
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO454130010EA 15010 CZK
ACRO454130010
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
MW: 188,0141 g/mol
Bod tání: 75…76,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08273918
CAS číslo: 57489-77-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %