Tisk…
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO454610010EA 2800 CZK
ACRO454610010
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,08 g/mol
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788564
CAS číslo: 100367-77-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 72 °C
GC ≥95.0 %