(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO454840050EA
6290
CZK
ACRO454840050
ACRO454840010
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(4-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec:
C₈H₉ClO₂S MW: 204,67 g/mol Bod tání: 78…82 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01631931 CAS číslo: 51419-59-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to tan Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 81 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |