Tisk…
2-Quinoxalinol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO454460250EA 1810 CZK
ACRO454460250
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Bod tání: 271…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006722
CAS číslo: 1196-57-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 269 to 273 °C
HPLC ≥97.5 %