Tisk…
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO454820010EA 4490 CZK
ACRO454820010
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Vzorec: C₆H₁₀F₃N
MW: 153,15 g/mol
Bod varu: 128…130 °C
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02183561
CAS číslo: 768-31-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %