2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
ACRO455830050EA
5120
CZK
ACRO455830050
ACRO455830010
2-Pyrimidinecarboxylic acid 95%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec:
C₅H₄N₂O₂ MW: 124,1 g/mol Bod tání: 190…195 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00856161 CAS číslo: 31519-62-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |