Tisk…
Hledali jste: Standardy kationické
1 777  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"1777"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - kadmium, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Kadmium, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - mangan, 1000 mg/l, VWR®, Manganese, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - zinek, 1000 mg/l, VWR® AVS TITRINORM, Zinc, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - draslík, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Draslík, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Mn(C₂H₃O₂)₂ in HNO₃ 2 to 5%.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - železo, 1000 mg/l, VWR® AVS TITRINORM, Iron, Matrice: 2% HCl, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - niob, 1000 mg/L, VWR®, Niobium, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - olovo, 10 mg/l, VWR® ARISTAR®, Vést, Matrice: 2-5% HNO₃, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - draslík, 10 ppm, VWR®, Draslík, Matrice: 2-5% HNO₃, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: CsNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - cer, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Cerium, Matrice: 2-5% HNO₃, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Katalogové číslo: (5774.0100)
Dodavatel: Avantor
Popis: Standardy - draslík, 1000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - erbium, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Katalogové číslo: (5737.0100)
Dodavatel: Avantor
Popis: Standardy - molybden, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Molybdenum, Matrice: 4% NH₄OH, Aplikace: Standardy ICP
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 1 777
no targeter for Bottom