Tisk…
Hledali jste: Standardy anionické
221  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"221"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Sulphite (HSO₃-) standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaHSO₃HCOH ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Nitrite (in N) 1,000 mg/l in water standard for ion chromatography, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaNO₂ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalogové číslo: (88089.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Phosphate standard solution Ph Eur N 5002200, 500 mg/l, VWR®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy farmaceutické
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (84995.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Succinate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (84960.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chlorate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaClO₃ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chloride standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaCl ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalogové číslo: (84956.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Bromate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KBrO₃ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Fluoride standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaF ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalogové číslo: (458082H)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: (Cl in H₂O).
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (458152E)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Anion multi component standard 2 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography, VWR®
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (85783.154)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: This certified reference material is produced using a high purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionized water and filtered th...
Měrná jednotka: 1 * 50 mL
Katalogové číslo: (84998.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Tartrate 1,000 mg/l in water standard for ion chromatography, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: C₄H₆O₆ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (88090.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standard solution (1000 ppm SO₄), 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: K₂SO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy farmaceutické
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Bromide standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KBr ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 221
no targeter for Bottom