Tisk…
Hledali jste: Standardy - dusitan
10  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Nitrite (in N) 1000 mg/l in water standard for ion chromatography, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaNO₂ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalogové číslo: (458092J)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: NO₂ in H₂O.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Nitrite standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaNO₂ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Nitrite standard solution, Specpure®, 1000 mg/l
Katalogové číslo: (ACSDH043.W.L25)
Dodavatel: ACSD
Popis: Nitrite-Nitrogen standard solution, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Katalogové číslo: (72586-100ML)
Dodavatel: Merck
Popis: Sodium nitrite in water, 0,1 M NO2-
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Merck
Popis: Nitrite standard solution, 40,0 mg/L NO₂-N, Supelco®, Obsahy: NaNO₂ in H₂O, Pro testovací kit(y): 1.00609
Katalogové číslo: (PROOVHG-INO2-500)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other...
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (ACSDH012.W.L25)
Dodavatel: ACSD
Popis: Nitrite standard solution, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom