Tisk…
Hledali jste: Standardy - dusičnan
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Nitrate (in N)standard for ion chromatography, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KNO₃ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalogové číslo: (88088.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Nitrate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KNO₃ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Nitrate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NH₄NO₃ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Nitrate standard solution, Specpure®, 1000 mg/l
Katalogové číslo: (ACSDH013.W.L25)
Dodavatel: ACSD
Popis: Nitrate standard solution, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Dodavatel: Thermo Orion
Popis: Nitrate standard solution, Orion™, 100 mg/l
Dodavatel: Merck
Popis: NaNO₃ in H₂O
Katalogové číslo: (53638-100ML)
Dodavatel: Merck
Popis: N as nitrate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (1.19811.0500)
Dodavatel: Merck
Popis: Nitrate standard solution, Certipur®, 1000 mg/L
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
Katalogové číslo: (ACSDH044.W.L25)
Dodavatel: ACSD
Popis: Nitrate-Nitrogen standard solution, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom