Tisk…
Hledali jste: Standardy - chloristan
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (84987.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Chloristan, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KClO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (HONCE3038-100ML)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Material (CRM)
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: ACSD
Popis: Chloristan, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Katalogové číslo: (76462-100ML)
Dodavatel: Merck
Popis: Perchlorate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom