Tisk…
Hledali jste: Standardy amonné
21  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy amonné, Ammonium (in N), 1000 mg/L, VWR®, Obsahy: NH₄Cl in H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy chromatografické, Standardy iontové chromatografie
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Obsahy: NH₄Cl in H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalogové číslo: (88084.180)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 250 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (35560.AE)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standard from (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (HONCE3001-100ML)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Material (CRM)
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (ACSDH011.W.L25)
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Katalogové číslo: (662-0383)
Dodavatel: WTW
Popis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 10000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (ACSDH031.W.L25)
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy amonné, Ammonium-Nitrogen standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Dodavatel: Merck
Popis: NH₄Cl in H₂O
Katalogové číslo: (09685-250ML)
Dodavatel: Merck
Popis: Standardy amonné, Ammonium chloride solution, 1000 mg/kg N, Supelco®, Aplikace: Kalibrace ISE , Standardy chromatografické, Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 250 mL
Dodavatel: Thermo Orion
Popis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 0,1M, Orion™, Aplikace: Kalibrace ISE
Katalogové číslo: (REGEISENH5)
Dodavatel: REAGECON
Popis: Standardy amonné, Ammonium-Nitrogen standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Kalibrace ISE , Standardy chromatografické, Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (89503-100ML)
Dodavatel: Merck
Popis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (REGEISENH45)
Dodavatel: REAGECON
Popis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Kalibrace ISE , Standardy chromatografické, Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (REGEICCS01)
Dodavatel: REAGECON
Popis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom