Tisk…
Hledali jste: Standardy - chrom
42  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - chrom, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Chrom, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - chrom, 10000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Chrom, Matrice: 2-5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Katalogové číslo: (5727.0100)
Dodavatel: Avantor
Popis: Standardy - chrom, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - chrom, 10 mg/l, VWR® ARISTAR®, Chrom, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - chrom, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - chrom, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - chrom, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - chrom, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Katalogové číslo: (14222.18)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - chrom, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Katalogové číslo: (42438.18)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - chrom, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Dodavatel: Hach
Popis: Standard solution for accuracy checks in total chromium determinations.
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom