Tisk…
Hledali jste: Standardy - germanium
20  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor
Popis: Standardy - germanium, 1000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Germanium, Matrice: H₂O/tr HF, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - germanium, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Germanium, Matrice: H₂O/tr HF, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Katalogové číslo: (455412Q)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O tr. HF.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - germanium, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Germanium, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - germanium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O/tr HF, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - germanium, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - germanium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - germanium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - germanium, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Aplikace: Standardy ICP
Katalogové číslo: (45254.AE)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - germanium, 10 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Aplikace: Standardy AAS
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - germanium, 1000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Aplikace: Standardy ICP
Katalogové číslo: (05419-100ML)
Dodavatel: Merck
Popis: Standardy - germanium, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy ICP
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom