Tisk…
Hledali jste: Standardy - iridium
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - iridium, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Iridium, Matrice: 10% HCl, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - iridium, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: 10% HCl, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - iridium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - iridium, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Katalogové číslo: (ACRO196041000)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - iridium, 1000 mg/L, Matrice: 10% HCl, Aplikace: Standardy AAS
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Katalogové číslo: (HONCE1029-100ML)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Material (CRM)
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (HONCE1394-100ML)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - iridium, 1000 mg/L, Matrice: 10% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - iridium, 10000 mg/L, Matrice: 10% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - iridium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: Agilent
Popis: Agilent offers a comprehensive range of single and multi-element standards, tuning solutions, ionization buffers and environmental standards for Atomi...
Katalogové číslo: (1.70325.0100)
Dodavatel: Merck
Popis: Standardy - iridium, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 7% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom