Tisk…
Hledali jste: Standardy - palladium
27  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - palladium, 10 ppm, VWR®, Palladium, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Katalogové číslo: (455772X)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Pd in HCl 10%.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (5739.0100)
Dodavatel: Avantor
Popis: Standardy - palladium, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - palladium, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Palladium, Matrice: 5% HCl, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - palladium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - palladium, 10000mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - palladium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - palladium, 1000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - palladium, 10000mg/L, Matrice: 5% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - palladium, 1000 mg/L, Matrice: 5% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - palladium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - palladium, 10000mg/L, Matrice: 10% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom