Tisk…
Hledali jste: Standardy - fosfor
28  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - fosfor, 1000 mg/L, VWR®, Phosphorus, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: NH₄H₂PO₄ in H₂O.
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - fosfor, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Phosphorus, Matrice: H₂O, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: NH₄H₂PO₄ in H₂O.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - fosfor, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - fosfor, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Katalogové číslo: (42447.18)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - fosfor, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Katalogové číslo: (14210.18)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - fosfor, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Katalogové číslo: (ACRO196185000)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - fosfor, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy AAS
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - fosfor, 1000 mg/L, Matrice: 0,05% H₂SO₄, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - fosfor, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - fosfor, 10000mg/L, Matrice: 0,05% H₂SO₄, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - fosfor, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - fosfor, 10000mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy ICP
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom