Tisk…
Hledali jste: Standardy - křemík
26  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - křemík, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Silicon, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy AAS
Katalogové číslo: (456012Y)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: (NH₄)₂ SiF₆ in H₂O tr. HF.
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - křemík, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Silicon, Matrice: H₂O/tr HF, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Katalogové číslo: (14209.18)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - křemík, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Katalogové číslo: (43867.18)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - křemík, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Měrná jednotka: 1 * 50 g
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - křemík, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O/tr HF, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - křemík, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O/tr HF, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Katalogové číslo: (HONCE4119-100ML)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Katalogové číslo: (HONCE1182-100ML)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Popis: Certified Reference Materials (CRMs)
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - křemík, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - křemík, 10000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - křemík, 10 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Katalogové číslo: (REGEAASIH)
Dodavatel: REAGECON
Popis: Standardy - křemík, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy AAS
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: Agilent
Popis: Agilent offers a comprehensive range of single and multi-element standards, tuning solutions, ionisation buffers and environmental standards for Atomi...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom