Tisk…
Hledali jste: Standardy - ytterbium
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - ytterbium, 10000 mg/L, VWR®, Ytterbium, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Standardy - ytterbium, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Ytterbium, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Katalogové číslo: (456344C)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Yb₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, Specpure®, Ytterbium, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - ytterbium, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - ytterbium, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: ACSD
Popis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy ICP
Dodavatel: Agilent
Popis: Agilent offers a comprehensive range of single and multi-element standards, tuning solutions, ionisation buffers and environmental standards for Atomi...
Katalogové číslo: (1.70367.0100)
Dodavatel: Merck
Popis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy ICP
Měrná jednotka: 1 * 100 mL
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Popis: These solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectro...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom