Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (10)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Standardy víceprvkové anionické
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Anion multi component standard 2 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Anion multi component standard 1 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Anion multi component standard 3 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography
Měrná jednotka:  1 * 1 SET
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   ANION MULTI-COMPONENT 6 FOR IC STANDARD 1 * 100 ml
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   MULTI ION ANION IC STD SLN H2O, SPECPURE 1 * 100 ml
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   MULTI ION ANION IC STANDARD SOLUTION, SP 1 * 100 ml
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   MULTI ION ANION IC STANDARD SOLUTION, SP 1 * 100 ml
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  Merck
Popis:   All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 8
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT