Tisk…
Regulátor přívodu vzduch, Versaflo™ V-500E
Dodavatel: 3M
Versaflo™
111-2225EA 17410 CZK
111-2225
Regulátor přívodu vzduch, Versaflo™ V-500E
Polomasky a filtrační respirátory Systémy polomasek
Regulátory přívodu vzduchu 3M™ Versaflo™ řada V-zajišťují ochranu před prachem, mlhou, kouřem, plyny nebo výpary a kombinovanými riziky, např. při stříkání laků. Regulátory přívodu vzduchu nezajišťují ochranu v uzavřených prostorech, prostředí s nedostatkem kyslíku nebo při odstraňování azbestu. Regulátor přívodu vzduchu 3M™ Versaflo™ V-500Eje vyvážený při nošení na pásku, snadno nastavitelný a speciálně navržený tak, aby zajišťoval plynulý proud vzduchu, bezpečnost a komfort.
  • varovná píšťalka pro nízký tlak
  • integrovaný tlumič hluku
  • individuálně nastavitelný, důsledně řízený průtok vzduchu
  • integrovaný vyměnitelný filtr s aktivním uhlíkem odstraňuje zápachy
  • otočný mechanismus opasku
  • pomocný port umožňuje připojení vzduchových nástrojů jako například stříkacích pistolí k regulátoru a to bez ovlivnění proudění vzduchu do náhlavního dílu
  • přípojka přívodu vzduchu
  • komponenty regulátorů Versaflo ™ řady V jsou připojeny pomocí hadicových spojů (Rectus 25)
Průtok vzduchu: 170 - 305 L/min
Certifikace: Schváleno podle EN 14594 třídy 2A/3A nebo 2B/3B v závislosti na přilbě