Tisk…
Hledali jste: Klíče
29  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Hichrom, Combination spanner ³/₈", Nerezová ocel, Použití s typem hlavy: ³/₈"
Katalogové číslo: (18100150.)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR®, Key for IBC container, 1000 l capacity, with opening NW 150
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: A selection of tools to assist in opening IBCs, 200 litre drums, plus bottles and other containers with DIN 32, 45, 54 and 80 caps.
Katalogové číslo: (HI-199)
Dodavatel: Avantor
Popis: This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (18100010.)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: VWR®, Key for metal drums with 2" and 3/4" openings
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (241-0053)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tvrzená ocel. Tento šestistranný klíč je navržen pro použití s nálitky, klouby a patkami Labomeca®.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Applying the correct closure torque to DURAN® caps is critical to achieving an effective seal. Therefore a range of eight specifically designed spline...
Waste Reducing
Dodavatel: Bohlender
Popis: For opening and closing of screw caps.
Katalogové číslo: (BOHLD701-24)
Dodavatel: Bohlender
Popis: These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bohlender
Popis: These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Katalogové číslo: (BURK5690-0180)
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Strap wrench, 180 mm Ø
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (568-0686)
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Kautex
Popis: Wrenches made from HDPE for opening and closing jerricans.
Dodavatel: IKA
Popis: Single head wrench, open, SW7
Katalogové číslo: (NALG2195-2438)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Durable epoxy resin construction, specifically designed for Nalgene ETFE closures.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (119-0238)
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: Drum Wrench opens drum bung caps.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom