Tyto kompresorem chlazené inkubátory s nucenou cirkulací vzduchu a ovládáním rychlosti ventilátoru, jsou opatřeny vnitřní nerezovou komorou (DIN1.4301), která je odolná vůči kyselinám a práškovým povlakem z vnější strany. Nastavitelný vyhřívací a chladicí systém poskytuje teploty mezi -10 až +100 °C. Všechny modely mají pevné vnější dveře a vnitřní skleněné dveře. Větší modely IL 400CR a IL 750CR mají dvojité vnější dveře. Všechny modely jsou vybaveny vyrovnávacími kolečky, 30mm přístupový port, vnitřní světlo, port USB umožňuje přímé nahrávání a přenos dat na flash úložná zařízení a port Ethernet (LAN) pro dálkové ovládání.
- multifunkční mikroprocesorová řídicí jednotka s barevnou LCD dotykovou obrazovkou zobrazuje hodnoty v tabulkové nebo grafické formě
- řízení přístupu pomocí přihlášení, paměť pro 20 uživatelských programů, 7denní programování
- funkce správce pro řízení uživatelských účtů
- vícesegmentové teplotní/časové profily (až 100) s nastavitelnými náběhy/doběhy
- hodiny reálného času zobrazují datum/čas/den v týdnu
- nastavitelná funkce zpoždění startu
- nastavitelný bezpečnostní termostat překročení a podkročení stanovené teploty třídy 3.3 chrání vzorky i inkubátor
Bezpečnostní funkce zahrnují zvukové a viditelné teplotní alarmy, kontrolní systém pro výpadek napájení, zvukový časový alarm, automatickou funkci odmrazení, alarm pro uzamčení a otevření dveří, alarm poruchy teplotního čidla čidla a autodiagnostickou funkci.
Jednotky jsou vybaveny řídicím softwarem PREMIUM Control Software, splňují požadavky GLP s nastaveními chráněnými heslem, registrem událostí a interní pamětí, do níž lze uložit až 4 100 datových záznamů pro každého uživatele, a umožňují zobrazovat hodnoty na displeji nebo počítači v tabulkové nebo grafické formě.
Informace o príslušenství: Standardní náhradní volitelné police mají maximální pracovní zátěž 25 kg na polici. Volitelné zpevněné nerezové police (možnost pro jednotky IL 240CR a IL 400CR) mají maximální nosnost 100 kg na polici. Prosím respektujte maximální objem komory uvedený ve specifikaci.
Informace o dodávce: Všechny modely jsou dodávány se zkušebním certifikátem (údaje měřeny při 37°C), ethernetovým kabelem a softwarem Premium Control na USB klíči. Jednotky IL 750CR jsou dodávány se třemi zpevněnými nerezovými drátěnými policemi, jednotky IL 240CR a IL 400CR jsou dodávány se třemi standardními nerezovými drátěnými policemi.