XTT sodium salt, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
N812-100MGEA
0
CZK
N812-100MG
N812-5G
XTT sodium salt, high purity
XTT sodium salt
Vzorec:
C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na MW: 673,52 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00083517 CAS číslo: 111072-31-2 |
Výsledky specifikačního testu
Emax (285 nm) | 14800 – 16800 |
Appearance | Yellow powder |
Water (KF) | ≤15% |