Tisk…
VWR®, Časovač digitální, tříkanálový
Dodavatel: VWR
VWR®
609-0218EA 2410 CZK
609-0218
VWR®, Časovač digitální, tříkanálový
Časovace/Stopky Časovače digitální
Tento uživatelsky přívětivý časovač na lavici zobrazuje tři různé časy současně, odpočítávání a alarmy. Funguje také jako stopky a hodiny 'denního času' zobrazující čas na sekundy.
  • Časovací kapacita: 99 hodin, 59 minut a 59 s
  • Denní čas ve 24 hodinovém formátu
  • Přesnost křemenných krystalů je 0,001%
  • Čtyři gumové nožičky udrží časovač mimo mokrou lavici
  • Tři kanály lze spustit jednotlivě nebo současně, trojitý displej umožňuje současné časování nahoru a dolů na různých kanálech
  • Když je dosaženo nuly, zazní alarm, na displeji bliká zpráva TIME’S UP a časovač začne odpočítávat
  • Alarm s nastavitelnou hlasitostí lze nastavit tak, aby zazníval po dobu 60 sekund nebo aby zníl nepřetržitě, dokud se nevypne
  • Paměti vrátí displej na dříve naprogramovaný čas stisknutím tlačítka
Hmotnost: 85 g.
Zařízení je dodáváno s certifikátem z kalibrační laboratoře dle ISO 17025 akreditované organizací A2LA, čímž je zaručena návaznost na normy National Institute of Standards and Technology.
Informace o dodávce: baterii typu AAA a certifikát.