Chcete se opět přihlásit?
Baumé hydrometers with thermometer
Dodavatel: Amarell
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozsah Dělení Tepl. rozsah Délka Bal. VWR katalogové číslo Množství
0 - 30 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843210S
30 - 70 °Bé 1,0 °Bé 0…40 °C 300 mm 1 AMARH843216S
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství