Chcete se opět přihlásit?
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside ≥98% (by TLC), powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
Varování
Synonyms: PNPX
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271,23 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00047519
CAS číslo: 2001-96-9
EINECS: 217-897-1
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 g SAFSN2132-1G
500 mg SAFSN2132-500MG
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství