Tisk…
VWR® VisiScope® IT405 FLD, Inverzní fluorescenční mikroskop
Dodavatel: VWR
VWR® VisiScope®
630-2695EA 215700 CZK
630-2695
VWR® VisiScope® IT405 FLD, Inverzní fluorescenční mikroskop
Mikroskopy
Invertní fluorescenční mikroskop pro pozorování ve světlém poli, fázový kontrast a fluorescenční mikroskopii s IOS LWD W planachromatickými PH objektivy. Mikroskop je vhodný pro výzkum tkáňových kultur v klinických a biotechnologických laboratořích.
  • No warm-up or cool-down times for 60 minute time saving
  • High efficiency LED illumination with brightness control
  • Condenser can be removed to extend the working distance up to 150 mm
  • Fixed specimen stage for fatigue-free operation
  • Two stage insert (glass and metal) with hole for small dimension specimens
  • Plan-achromatic LWD W-Plan PH objectives (IOS) with anti-fungus treatment
Fluorescenční LED zdroj světla je kombinován se sadami modrých a zelených excitačních filtrů pro vizualizaci následujících fluorochromů akridinová žluť, akridinová oranžová, Aruamin, DiO, DTAF, FITC, GFP, YFP a další (pro modré excitace) a Rhodamin, Texas červená, TRITC (pro zelenou excitaci).
Informace o dodávce: dodáno připravené k použití, s okuláry, objektivy, prachovým krytem a univerzálním napájecím zdrojem. Zahrnuje také sady modrých a zelených fluorescenčních filtrů (Fluorescence B: EX 450-490, DM 495, EM 520LP; Fluorescence G: EX 540-580, DM 585, EM 590LP).