Tisk…
Powered air respirator (PAPR) system, Versaflo™ Turbo TR-600
Dodavatel: 3M
Versaflo™
111-2550EA 11370 CZK
111-2550 111-2220 111-2130 MMMATR-6310E 111-2530 111-2222 111-2218 111-2129 MMMATR-6110E 111-2219
Powered air respirator (PAPR) system, Versaflo™ Turbo TR-600
Polomasky a filtrační respirátory Systémy polomasek
Versaflo™ poháněný vzduch Turbo TR-600 je zařízení na čištění vzduchu namontované na opasku. V kombinaci s jednou z přileb schválených 3M tvoří systém s posilovačem pro ochranu dýchacích cest proti částicím, nepříjemným pachům (pokud je to možné) a plynům a výparům.
Jednotka TR-600 může být používána s těmito přilbami 3M: Řada S, řada M, HT-622/HT-629/HT-639, HT-707/HT-748/HT-749 a SG9100 Air a SG9100 FX Air.
Certifikace: EN 12941 (třída TH2 nebo TH3 v závislosti na přilbě)
Informace pro objednávání: součástí dodávky jednotky TR-602E je indikátor proudění vzduchu (TR-971) a lapač jisker (TR-662 x2). Neobsahuje filtr, pás, baterii ani nabíječku. Tyto díly je nutné objednat zvlášť.
Startovací kit TR-619E obsahuje jednotku TR-602E, filtr A2P, kryt filtru, předfiltry (10), lapač jisker (2), opasek, vysokokapacitní baterii, sadu nabíječky baterií, hadici BT-30 s nastavitelnou délkou a indikátor proudění vzduchu.