Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "media-k-mrazeni-bunek"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/50/20236850.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   SeraFree™ cryopreservation media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media c...
Katalogové číslo: (N400-25PK)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Bacterial Freezing Media is a sterile, ready to use cryopreservation media for long term storage of bacterial cultures. Ideal for the preservation of ...
Měrná jednotka:  1 * 25 KS
Dodavatel:  HemaCare
Popis:   CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Katalogové číslo: (HYCLSR30001.02)
Blocked
Dodavatel:  GE Healthcare - Hyclone
Popis:   Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Katalogové číslo: (HYCLSR30002.02)
Dodavatel:  GE Healthcare - Hyclone
Popis:   HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Katalogové číslo: (HYCLSH30894.01)
Dodavatel:  GE Healthcare - Hyclone
Popis:   HyClone AdvanceSTEM™ cryopreservation medium is formulated to support the cryopreservation of a variety of cell types including human mesenchymal stem...
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Katalogové číslo: (LONZ12-769E)
Dodavatel:  LONZA
Popis:   ProFreeze™-CDM is a chemically defined freeze medium suitable for cryopreserving many cell types in the absence of foetal bovine serum (FBS).
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  LONZA
Popis:   Cryoprotective medium containing BME with Hank’s Balanced Salts Solution and 15% DMSO, without L-glutamine. Used 1:1 with growth medium containing 10%...
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další