Tisk…
Uzávěry bezpečnostní
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
590-0036EA 1830 CZK
590-0036 590-0037 590-0038
Uzávěry bezpečnostní
Uzávěry Uzávěry bezpečnostní a uzávěry bezpečnostní na odpad
Díky bezpečnostním uzávěrům lze bezpečně extrahovat rozpouštědla ze zásobníků a láhví bez vystavení se nebezpečným plynům a výparům rozpouštědla. Vysoce kvalitní materiály (PTFE a PP) zajišťují maximální bezpečnost pro váš personál a prostředí v laboratoři.
  • doporučeno pro HPLC systémy
  • chemicky odolné proti agresivním organickým rozpouštědlům
  • Pro maximální bezpečnost by měly být vzduchové filtry a ventily vyměněny každých 6 měsíců
Informace o dodávce: vzduchový ventil/filtr a odpovídající příslušenství.