Tisk…
Heparin sodium salt, solid
Dodavatel: PanReac AppliChem
A3004.0005EA 10140 CZK
A3004.0005 A3004.0001
Heparin sodium salt, solid
Heparin sodium salt
MDL Number: MFCD00081689
CAS číslo: 9041-08-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
State of Matter Solid
Origin Porcine mucosa
Storage Store at Room Temperature
Assay Min. 150 I.U./mg
Solubility (1%; H2O) Clear, Colorless
pH (1%; H2O; 20 °C) 5,5 - 8,0
Heavy metals (as Pb) Max. 0,003%
Loss on drying Max. 8%
Sodium (Na) 9,5 - 12,5%