Tisk…
Silicone antifoam emulsion 30% Simethicone USP
Dodavatel: DOW CORNING
DOWC117544-200EA 500040 CZK
DOWC117544-200 DOWC117544-18
Silicone antifoam emulsion 30% Simethicone USP
Silicone antifoam
Water-dilutable nonionic emulsion containing 30% Simethicone USP by weight.
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Nonvolatile Content 41,7%
pH 2,6
Siloxane Content 30,4%