Zadání objednávky
Aspartame, MP Biomedicals
Aspartame, MP Biomedicals
Supplier:  MP Biomedicals
Certificates
Aspartame, MP Biomedicals
Supplier:  MP Biomedicals
Specifications
  • Čí. CAS:
    22839-47-0
  • Podmínky uskladnění:
    Refrigerator
  • Formulář:
    White powder
  • MDL čí.:
    MFCD00002724
  • Proteinová synonyma:
    H-Asp-Phe-OMe|(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid|L-AspartyL-L-phenylalanine methyl ester|N-L-α-Aspartyl-L-phenylalanine 1-Methyl Ester
  • Název proteinu/peptidu:
    Aspartame
  • Čistota:
    ≥98%
  • Molekulární hmotnost:
    294,30 g/mol
  • Molekulový vzorec:
    C₁₄H₁₈N₂O₅
Specifications
Product Information
  • Catalog #
    Supplier #
    Sekvence
    Bal.
    Availability
    Price
  • ICNA0219000701
    0219000701
    01
    1 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 2 230,00 Kč
    2 230,00 Kč
    1 * 1 g
       2 230,00 Kč
  • ICNA0219000705
    0219000705
    02
    5 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 6 810,00 Kč
    6 810,00 Kč
    1 * 5 g
       6 810,00 Kč