Chcete se opět přihlásit?
Anti-Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: B4]
Dodavatel: MP Biomedicals
  • Dilution range: 1:200 to 1:500
  • Tissue source: skeletal muscle
  • Incubation time: 2 hours
  • Temperature: room temperature
Type: Primary
Antigen: Actin
Clonality: Monoclonal
Clone: B4
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μL 100 µl ICNA08691331
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Název antigenu Actin
Reaktivita Human
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Clone B4
Host Mouse
Isotype IgG1
Imunochemie Yes
Formát Ascites fluid
Forma Liquid
Skladovací teplota – 20 oC
Testované aplikace Immunoblot, Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections, Immunohistochemical Staining of Frozen Tissue Sections
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství