Chcete se opět přihlásit?
Anti-GABA Mouse Monoclonal Antibody [clone: AD5A9]
Dodavatel: MP Biomedicals
The antibody is highly specific to GABA and does not react with other amino acid-BSA conjugates with the exception of a weak reaction against b-alanine BSA-conjugate at the highest concentrations used.
  • Purified antibody is in PBS solution containing 1.0% (w/v) BSA
  • Dilution range: 1:1000 for Immunoblotting
  • Dilution range: 1:200 to 1:400 for Immunohistochemistry
Type: Primary
Antigen: GABA
Clonality: Monoclonal
Clone: AD5A9
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
10 μg 10 µG ICNA08693281
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu GABA
Název antigenu Gamma-Amino butyric acid
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon AD5A9
Hostitel Mouse
Isotype IgG1
Imunofluorescence Yes
Koncentrace 100 g/ml
Imunogen GABA - coupled to BSA with glutaraldehyde
Skladovací teplota 0 to +5 °C
Testované aplikace Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections
Immunohistochemical Staining of Frozen Tissue Sections
Immunoblotting
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT