Chcete se opět přihlásit?
Anti-Synaptophysin IgG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SY38]
Dodavatel: MP Biomedicals
This antibody identifies synaptophysin, a 38 kDa membrane glycoprotein. It may be a valuable aid in the examination of various neuropathological disorders, especially those associated with altered synapse patterns and defects of neurotransmitter sections. It may also possess potential for studying diseases such as Alzheimer's disease, alcoholic fetoembryopathy, and senile dementia.
  • Specificity: It is an excellent marker for several neuroendocrine, neuronal and adrenal tumors, and reacts with synaptophysin, a transmembrane glycoprotein of presynaptic vesicles
  • Dilution range: 1:50 for Immunohistochemical application
  • It can reconstitute with 1,0 ml of distilled water
The antibody is in PBS buffer, pH 7,4, with 0,5% BSA, and 0,09% sodium azide.
Type: Primary
Antigen: Synaptophysin
Clonality: Monoclonal
Clone: SY38
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat, Rat PC-12 cell line
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 μg 50 µG ICNA08697301
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SYP
Název antigenu Synaptophysin
Reaktivita Rat, Mouse, Human, Bovine
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon SY38
Hostitel Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Imunochemie Yes
Imunofluorescence Yes
Imunogen Synaptophysin from presynaptic vesicles of bovine brain
Molekulární hmotnost 38 kDa
Čištění Affinity purified
Form Lyophilised
Skladovací teplota +2 °C to +8 °C
Testované aplikace Immunoblot, Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections, Immunohistochemical Staining of Frozen Tissue Sections
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT