Chcete se opět přihlásit?
Anti-Chondroitin-6-Sulphate Mouse Monoclonal Antibody [clone: MK302]
Dodavatel: MP Biomedicals
This mouse chondroitin 6 sulphate monoclonal antibody used in EIA, RIA and immunoblotting.
  • Dilution range: 1:100 to 1:5000 for ELISA
  • Dilution range: 1:100 to 1:200 for RIA
Type: Primary
Antigen: Chondroitin-6-Sulfate
Clonality: Monoclonal
Clone: MK302
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 μL 100 µl ICNA08636521
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Název antigenu Chondroitin-6-Sulphate
Reaktivita Dog, Mouse, Bovine, Rabbit, Sheep, Human, Rat
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon MK302
Hostitel Mouse
Isotype IgG1
ELISA Yes
Formát Ascites fluid
Imunogen Chondroitinase ABC-digested adult human aggrecan
Form Liquid
Skladovací teplota – 20 oC
Testované aplikace RIA
Immunoblot
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT