Chcete se opět přihlásit?
Recombinant Human Caspase 8
Dodavatel: G Bioscienes
The recombinant human caspases 1 - 3 and 6 - 10 are members of the ICE (interleukin-1 β converting enzyme) family of cysteine proteases. They exist in cells as inactive pro-enzymes. During apoptosis, pro-caspases 1 - 3 and 6 - 10 are processed at aspartate residues by self-proteolysis and/or cleavage by another caspase. The matured (processed) form of these caspases consists of large and small subunits, which associate to form a heterotetramer active enzyme.
Informace pro objednávání: Accessories must be ordered separately.
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
25 EU RCH-008
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Název enzymu Caspase 8
Druhy Human
Typ Recombinant
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT