Chcete se opět přihlásit?
Mouse Anti-Human IgG PAN Monoclonal Antibody
Dodavatel: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.
Type: Secondary
Antigen: IgG Fc PAN
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6017
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 mg 1 mg ICNA08630722
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG PAN
Název antigenu Immunoglobulin G PAN
Reaktivita Human
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Secondary
Klon HP6017
Hostitel Mouse
Isotyp IgG2ak
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Formát Ascites fluid
Forma Liquid
Fragment protilátky F(c)
Skladovací teplota – 20 oC
UniProtKB P31994
Testované aplikace Radio Immunoassay
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství