Chcete se opět přihlásit?
Anti-BSA Rabbit Polyclonal Antibody
Dodavatel: MP Biomedicals
The antiserum is in 0,02 M sodium phosphate, 0,14 M sodium chloride, pH 7,3, 0,05% sodium azide, adjusted to standard titer, filtered through a 0,22 μm filter, vialed and lyophilised.
  • Specificity: This antibody shows a single band of precipitation with whole bovine serum and purified BSA, it has not been assayed for interspecies cross-reactivity
  • Can be reconstitute with 2 ml of distilled water
Type: Primary
Antigen: Bovine Serum Albumin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
2,0 mL 2 ml ICNA08651111
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu BSA
Název antigenu Bovine Serum Albumin
Reaktivita Bovine
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp IgG
Western Blot Yes
Imunoprecipitace Yes
Koncentrace 6 mg/ml
Imunogen Fraction V bovine serum albumin
Forma Lyophilised
Storage temperature +2 °C to +8 °C
UniProtKB P02769
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství