Chcete se opět přihlásit?
Bovine Serum Albumin (BSA), fraction V, reagent grade
Dodavatel: MP Biomedicals
Albumin bovine is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5 to 7 it contains 17 intrachain disulphide bridges and 1 sulphhydryl group.
  • Soluble in water
  • Has 4,7 ppm heavy metals
  • ≤5,0% loss on drying
It is used to solubilise lipids, and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications. Globulin free albumins are suitable for use in electrophoresis applications.
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Bal. VWR katalogové číslo Množství
Bovine albumin fraction V, reagent grade 50 g ICNA08810661
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Název proteinu/peptidu Albumin
Proteinová synonyma Cohn Fraction V, Fraction V, Bovine Serum Albumin, BSA Cohn Fraction V, BSA, Bovine Serum Albumin, Fraction V
Druhy Bovine
Zdroj Serum
Čí. CAS 9048-46-8
Třída Reagent grade
Čistota 100%
Podmínky uskladnění +2 to +8 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství