Chcete se opět přihlásit?
Goat Anti- IgG Antibody
Dodavatel: MP Biomedicals
The immunoglobulin was prepared from goat serum using current chromatographic techniques. A quantitative
protein analysis as well as SDS-PAGE have been applied to determine quality of the product.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
  • Can be reconstitute with 5,0 ml of diluent for a 2% solution
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 mg 100 mg ICNA08641431
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG
Název antigenu Immunoglobulin G
Druh protilátky Secondary
Hostitel Goat
Forma Lyophilised
Storage temperature 0...5 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství