Chcete se opět přihlásit?
Mouse Anti- IgG Antibody
Dodavatel: MP Biomedicals
This immunoglobulin was prepared from mouse serum using current chromatographic techniques. A quantitative
protein analysis as well as immunoelectrophoresis has been applied to determine identity of the product.
  • Supplied in Tris or phosphate buffered saline
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for the preparation of an immunogen.
By Immunoelectrophoresis, it shows one band against rabbit anti-mouse serum. The product is mouse IgG with no trace of IgA, IgM, or non-immunoglobulin serum proteins detected.
Type:
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Rabbit
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
10 mg 10 mg ICNA08641461
100 mg 100 mg ICNA08641462
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG
Název antigenu Immunoglobulin G
Druh protilátky Secondary
Hostitel Mouse
Forma Lyophilised powder
Skladovací teplota 2...8 °C
Testované aplikace Immunoelectrophoresis
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT