Chcete se opět přihlásit?
Myeloma source Anti-Human IgG4 Antibody
Dodavatel: MP Biomedicals
This antibody is purified from human myeloma plasma followed with HPLC, Protein G column and gel filtration. The plasma is non-reactive for HBsAg, anti-HCV, anti-HBc, and negative for Anti-HIV 1 and 2 by FDA approved tests.
Based on Immunoelectrophoresis, it shows a single arc against human IgG and human kappa free and bound light chain.
This product contains 1% IgG1, IgG2, and IgG3 .
Type: Secondary
Antigen: IgG4
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Myeloma source
Isotype:
Reactivity: Human
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG ICNA08642341
1 mg 1 mg ICNA08642342
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu IgG4
Název antigenu Immunoglobulin G4
Reaktivita Human
Druh protilátky Secondary
Hostitel Myeloma source
ELISA Yes
Forma Liquid
Skladovací teplota −80 °C
Testované aplikace Radial Immunodiffusion
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství